L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnetic beads, Sera-Mag SpeedBeads Neutravidin™-coated magnetic particles
Fournisseur: Cytiva
78152104011150 78152104010150 78152104010350
78152104011150.EA 304 EUR InStock
78152104011150. 78152104010150. 78152104010350.
Magnetic beads, Sera-Mag SpeedBeads Neutravidin™-coated magnetic particles
Perles Billes magnétiques
Sera-Mag SpeedBeads Neutravidin™-Coated Magnetic Particles exhibit high affinity for biotinylated ligands such as proteins, nucleic acids, and peptides.
  • Even coating of Neutravidin™ protein provides reliable results
  • Low non-specific binding for fast and clean purification
  • Fast reaction kinetics increases throughput and precision, and also enables faster movement through viscous solutions
  • Unique cauliflower-like surface provides increased area for binding reactions compared to smooth surface particles
  • Uniform, nominal 1 μm Ø provides excellent lot-to-lot
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité