L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnetic beads, Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G magnetic particles
Fournisseur: Cytiva
17152104010150 17152104010350 17152104011150
17152104010150.EA 577 EUR InStock
17152104010150. 17152104010350. 17152104011150.
Magnetic beads, Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G magnetic particles
Perles Billes magnétiques
Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G Magnetic Particles enable magnetic isolation of IgA and IgG proteins in a single isolation. Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G Magnetic Particles provide a fast and convenient method for manual and automated magnetic isolation of affinity bound antibodies or antigens to Protein A/G. These particles can be used for isolating antibodies from serum, cell culture supernatants, or ascites, and for immunoprecipitation and co-immunoprecipitation of antigens from cell or tissue extracts.
  • Manual and automated magnetic isolation of IgA and IgG proteins is
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité