VWR®, Chargeur solaire
Fournisseur: VWR
VWR®
630-1637EA 69.2 EUR InStock
630-1637
VWR®, Chargeur solaire
Piles
Chargeur solaire avec batterie polymère lithium-ion.
  • Capacité: 2500 mAh
  • Entrée (micro USB): 5 Vcc; sortie (USB): 5,5 Vcc/1 A
  • Temps de chargement de cinq heures environ
  • Alimentation de 0,7 W
  • Courant de sortie de 80 mA avec un éclairage de 1000 W/m2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité