L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
illustra™ single cell GenomiPhi DNA amplification kit
Fournisseur: Cytiva
29-1080-39 29-1081-07
29-1080-39EA 1833 EUR InStock
29-1080-39 29-1081-07
illustra™ single cell GenomiPhi DNA amplification kit
Réactifs pour acides nucléiques Isothermal Amplification Reagents
Single Cell GenomiPhi DNA Amplification kit combines the unique capabilities of Phi29 DNA polymerase with an optimised formulation to amplify genomic DNA from 1 to 1000 cells without background interference.
  • Whole Genome Amplification of genomic DNA from as little as a single cell
  • Novel clean-up process supresses background allowing sensitivity down to 1 fg of input DNA
  • Simple Isothermal strand displacement (MDA) technology using Phi29 DNA polymerase
  • Amplifications can be completed in less than 3 hours with less than 15 minutes hands-on time
  • Optimised to promote complete cell lysis with uniform denaturation of DNA prior to amplification
Information de livraison: Kit sufficient for 25 reactions contains Single Cell GenomiPhi Reaction buffer (1×275 µl), Single Cell GenomiPhi Enzyme mix (1×25 µl), Single Cell GenomiPhi Amplification mix (1×25 µl), Single Cell GenomiPhi DTT solution (1×100 µl), Single Cell GenomiPhi Lysis buffer (1×100 µl) and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer (1×100 µl). Kit sufficient for 100 reactions contains Single Cell GenomiPhi Reaction buffer (1×1,1 mll), Single Cell GenomiPhi Enzyme mix (1×100 µl), Single Cell GenomiPhi Amplification mix (1×100 µl), Single Cell GenomiPhi DTT Solution (1×100 µl), Single Cell GenomiPhi Lysis buffer (1×200 µl) and Single Cell GenomiPhi Neutralisation buffer (1×200 µl).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité