Méthanol (15 - < 30%) (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
4.80508.9030EA 0 EUR InStock
4.80508.9030
Méthanol (15 - < 30%) (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Méthanol (15 - < 30%)
Formule: CH₄O/H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash point 35 °C
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 10-23/24/25-39/23/24/25
S Phrase S 36/37-45
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité