Machines à glace CoolNat Propane (R290)
Fournisseur: Ziegra Eismaschinen
Coolnat Propane (R290)
474-0169EA 8580 EUR InStock
474-0169 474-0147 474-0148 ZIEG8400015101114 474-0170 474-0171 474-0172 474-0150 474-0173 474-0151 474-0174 474-0152 474-0154 474-0155 474-0156 474-0157 474-0158 474-0159 474-0160 474-0161 474-0140 474-0162 474-0163 474-0141 474-0142 474-0164 474-0143 474-0165 474-0144 474-0166 474-0145 474-0167 474-0146 474-0168
Machines à glace CoolNat Propane (R290)
Machines à glace
Machines à glace pour les exigences faibles et modérées en ce qui concerne le stockage et d'autres accessoires. Cette gamme complète de machines à glace au propane (R290) fournit des solutions pour toutes les applications. Les machines à glace de la série CoolNat au propane sont équipées de soupapes de sécurité de haute qualité et des tout derniers moniteurs de pression afin d'assurer l'utilisation la plus sûre possible du propane. Des quantités minimales de réfrigérant sont utilisées, bien inférieures aux niveaux fixés par les exigences les plus strictes en matière de sécurité technique. La gamme CoolNat offre les mêmes fonctions que la série standard.
  • Choix de taille micro ou standard de glace pour assurer le type de glace le plus adapté, quelle que soit l'application
  • Comme pour toutes les machines à glace ZIEGRA, celles de la série CoolNat sont également conçues pour être particulièrement ergonomiques
  • Prêt à l'emploi : il suffit de brancher le courant et une alimentation en eau potable ou déminéralisée
  • Facile à stocker : la glace est toujours en vrac et s'écoule librement
  • Options de refroidissement par air ou par eau sur toutes les machines R290
Armoire et bac en acier inoxydable.
Le bac de stockage de glace doit être commandé séparément.
Informations de commande: trois modèles : ZBE 70, 150 et 250, n'ont pas de bacs intégrés. Ceux-ci doivent être commandés séparément. Reportez-vous au tableau de commande ci-dessous pour plus de détails.
Information de livraison: toutes les fixations d'installation sont incluses.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité