Base materials
Fournisseur: G Bioscienes
RC-109 RC-110 RC-117 RC-116 RC-111
RC-109EA 89.9 EUR InStock
RC-109 RC-110 RC-117 RC-116 RC-111
Base materials
Milieux pour microbiologie Matières premières de microbiologie
Tryptone is an assortment of peptides generated by the tryptic digestion of casein. It is commonly used in microbiology to produce Lysogeny broth for the growth of E. coli and other microorganisms, as it provides a source of amino acids.
  • Available in different pack sizes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité