Bains de circulation réfrigérés/chauffants, série ecocool™
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
ECOCOOL150R ECOCOOL100R
GRANECOCOOL150REA 5250 EUR InStock
GRANECOCOOL150R GRANECOCOOL100R
Bains de circulation réfrigérés/chauffants, série ecocool™
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte Cryothermostats à circulation
Une gamme de bains à circulation réfrigérés/chauffants respectueux de l'environnement avec une interface utilisateur intuitive et un design élégant. Les unités offrent des économies de coûts de fonctionnement importantes tout en fournissant un refroidissement puissant lorsque cela est nécessaire. Choix de 2 modèles avec une plage de température de -25 à +150 °C (selon le modèle*). Idéal pour les applications dans les domaines pharmaceutique, éducatif, industriel et des sciences de la vie pour une utilisation avec des mini-réacteurs pilotes, le refroidissement des évaporateurs rotatifs, le remplacement du refroidissement par eau courante, l'immersion de petits échantillons, la photométrie, les systèmes de chromatographie, la préparation d'échantillons, le refroidissement général, la chimie de réaction, le contrôle de la température, la fabrication de semi-conducteurs, la rhéométrie, la réfractométrie et le refroidissement par électrophorèse.
  • Écran TFT QVGA couleur 5 langues sur les appareils ecocool 150 et ecocool 200
  • Refroidissement actif sur toute la plage de températures jusqu'à 200 °C
  • Mode éco qui optimise le contrôle de refroidissement nécessaire, permettant un refroidissement rapide lorsque cela est nécessaire
  • Véritable économie d'énergie allant jusqu'à 80% à l'état inactif par rapport aux refroidisseurs à compresseur standard qui mettent uniquement le compresseur hors tension
  • Thermostat et refroidisseur qui travaillent en harmonie, aucun ne fonctionne seul, éliminant ainsi tout risque de surchauffe ou de congélation
  • Évacuation avant avec soupape anti-éclaboussures et un seul interrupteur avant pour le confort de l'utilisateur
  • Aucun évent latéral, placé pour répondre aux besoins de l'utilisateur, et non de l'appareil. Le thermostat peut être placé à 90° pour une position dans le sens de la longueur
Le bain ecocool™100R est un bain à circulation à usage universel avec un affichage LED à 4 chiffres pour une utilisation de −20 à +100 ° C, fournit une puissance de refroidissement de 250 W. 2 points d'étalonnage.
ecocool™ 150R est un bain circulant à usage général avec affichage numérique pour une utilisation de –25 à +150 °C, délivre 350 W de puissance de refroidissement. L'unité est programmable (1×30) avec pompe réglable, USB et prise pour sonde de température. 5 points d'étalonnage.
Débit max. / pression max. : ecocool™ 100R : 17 L/min, pression de 250 mbar. ecocool™ 150R : 14 à 22 L/min, pression de 530 mbar.
Information de livraison: tous les modèles sont livrés assemblés sous forme de kits prêts à l'emploi, complet: 2 tubes de 1,5 m avec Ø interne de 9 mm, clips et connecteurs de série. Plage de température du flexible fourni : de –40 à 100 °C (peut être coupé à la bonne longueur si nécessaire). De la documentation IQ/OQ/PQ en option, un flexible haute température, des pompes haute pression, des connecteurs alternatifs, des sondes de température et le logiciel de contrôle Labwise™ (pour LT ecocool™ 150 et 200) sont également disponibles.
Attention: capacité de refroidissement à +20, 0, −10 et −20 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité