Balances de précision, Scout® série STX
Fournisseur: OHAUS
30253058 30253059 30253060 30253061 30253062 30253063 30253064 30253065 30253066 30253067 30253068 30253069
611-3493EA 835 EUR InStock
611-3493 611-3494 611-3495 611-3496 611-3497 611-3498 611-3499 611-3500 611-3501 611-3502 611-3503 611-3504
Balances de précision, Scout® série STX
Balances
Ideal for laboratory and industrial applications, the durable Scout® STX series features an easy to navigate colour touchscreen display and a slim design which allows stackable storage with optional storage cover.
  • Portable if used with 4× AA batteries
  • Large, resilient colour touchscreen
  • Milligram balances STX123 and STX223 have an ingenious draught shield with an easy to remove top cover piece
  • Rapid and efficient navigation with the informative icon driven menu structure
  • Fast weighing speed and high resolution deliver repeatable and reliable results
  • Overload protection (10× capacity) and transportation lock
  • Multiple weighing modes: Weighing, parts counting, % weighing, check weighing, dynamic weighing, totalisation , density determination, display hold and mole weighing
The Scout offers multiple built-in application modes, making even the most complex weighing tasks easy to perform. With nine language options, users can even operate the scale in their own language. A real-time clock function keeps accurate time even during power loss. Additionally, GLP/GMP tracking capabilities assist in the monitoring and reporting of data.
Information de livraison: Informations de livraison : fournie avec un adaptateur secteur. Poids calibrés fournis avec les modèles d'une capacité allant jusqu'à 620 g.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité