L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
BD Q-Syte™ Needle-Free Connector
Fournisseur: BD Medical
385100 385151 380510
BDAM385100EA 192 EUR InStock
BDAM385100 BDAM385151 BDAM380510
BD Q-Syte™ Needle-Free Connector
Canules
The BD Q-Syte™ Needle-free connector has a split septum design that complies with the guidelines for reducing catheter-related bloodstream infection (CRBSI) rates set by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC).
  • Lower CRBSI rates than complex mechanical valve systems
  • Clear housing allows visual assessment of the fluid path
  • Straight, open fluid path design provides a high flow rate
Research shows that split septum needle-free systems have 64 to 70% lower CRBSI rates thanMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité