Buffer tablets, Lovibond®
Fournisseur: Lovibond
515621BT 515620BT 515600BT 515601BT 515610BT 515611BT
LOVI515621BTEA 53.5 EUR InStock
LOVI515621BT LOVI515620BT LOVI515600BT LOVI515601BT LOVI515610BT LOVI515611BT
Buffer tablets, Lovibond®
Buffers Tampons pH
Ideal for preparing buffer solutions of 4, 7 and 10 pH units.
pH tablet can be added to 100 ml of distilled or deionised water for preparing solution of specified concentration.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité