Safety ankle boots, buckle fastening, Style & Job, Crocodile
Fournisseur: U-Power
BC10423/35 BC10423/36 BC10423/37 BC10423/38 BC10423/39 BC10423/40 BC10423/41 BC10423/42 BC10423/43 BC10423/44 BC10423/45 BC10423/46 BC10423/47 BC10423/48
UPOWBC10423/35EA 61.1 EUR InStock
UPOWBC10423/35 UPOWBC10423/36 UPOWBC10423/37 UPOWBC10423/38 UPOWBC10423/39 UPOWBC10423/40 UPOWBC10423/41 UPOWBC10423/42 UPOWBC10423/43 UPOWBC10423/44 UPOWBC10423/45 UPOWBC10423/46 UPOWBC10423/47 UPOWBC10423/48
Safety ankle boots, buckle fastening, Style & Job, Crocodile
Chaussures et bottes
Anti-static safety ankle boots made from water resistant leather and a slip-resistant and hard wearing PU sole.
  • Removable anatomical FlatFit insole
  • Wingtex tunnel lining with honeycomb structure ensures breathability and excellent absorbance features
  • Stress-out tongue system allows easy instep and provides added comfort when walking
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Black
Certifications: EN 20345:2011; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité