Screw caps for wash bottles, wide mouth, Azlon
Fournisseur: SciLabware
WBCAPVW WBCAPVR WBCAPVY WBCAPVG WBCAPVB
AZLOWBCAPVWEA 31.5 EUR InStock
AZLOWBCAPVW AZLOWBCAPVR AZLOWBCAPVY AZLOWBCAPVG AZLOWBCAPVB
Screw caps for wash bottles, wide mouth, Azlon
Capuchons Bouchons pour flacons
PP, coloured
  • Availablle in six colours
  • One-piece closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Caps for wide neck wash bottles with dip-tube and patented DripLok® vapour venting valve that prevents solvent drips.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité