Gants industriels, uvex phynomic foam
Fournisseur: UVEX
6005011 6005010 6005009 6005008 6005007 6005006
112-4484EA 80.1 EUR InStock
112-4484 112-4483 112-4482 112-4481 112-4480 112-4564
Gants industriels, uvex phynomic foam
Gants
Le gant de protection phynomic foam est polyvalent et ultra léger. Les sous-gants en polyamide/élasthanne sont dotés d'un revêtement en mousse aqua-polymère sur la paume et les bouts des doigts.
  • Revêtement en mousse extrêmement souple, bonne préhension, ne laisse aucune trace sur les surfaces sensibles
  • Excellente dextérité
  • Excellente respirabilité
Pour l'assemblage de précision, le travail de précision et l'industrie alimentaire dans des environnements secs ou légèrement humides.
Certifications: EN 388 (3121X)
Food contact approved
OEKO-Tex® Standard 100.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité