Safety shoes, lace-up, Style & Job, Boss
Fournisseur: U-Power
BC20305/35 BC20305/36 BC20305/37 BC20305/38 BC20305/39 BC20305/40 BC20305/41 BC20305/42 BC20305/43 BC20305/44 BC20305/45 BC20305/46 BC20305/47 BC20305/48
UPOWBC20305/35EA 58.9 EUR InStock
UPOWBC20305/35 UPOWBC20305/36 UPOWBC20305/37 UPOWBC20305/38 UPOWBC20305/39 UPOWBC20305/40 UPOWBC20305/41 UPOWBC20305/42 UPOWBC20305/43 UPOWBC20305/44 UPOWBC20305/45 UPOWBC20305/46 UPOWBC20305/47 UPOWBC20305/48
Safety shoes, lace-up, Style & Job, Boss
Chaussures et bottes
Anti-static safety shoes made from soft suede leather with and a slip-resistant and hard wearing PU sole.
  • Removable anatomical FlatFit insole
  • Wingtex tunnel lining with honeycomb structure ensures breathability and excellent absorbance features
  • Stress-out tongue system allows easy instep and provides added comfort when walking
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Anthracite
Colour: Blue
Certifications: EN 20345:2011; S1P, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité