Magnetic stirring bars, polygon, Spinbar®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F371209020 F371209030 F371209040 F371209070 F371209080 F371220035
BELAF371209020EA 5.3 EUR InStock
BELAF371209020 BELAF371209030 BELAF371209040 BELAF371209070 BELAF371209080 BELAF371220035
Magnetic stirring bars, polygon, Spinbar®, SP Bel-Art
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE covered with strong Alnico V magnetic core. The multifaceted surfaces add turbulence relative to smooth cylindrical bars of a similar size.
  • Autoclave safe
  • FDA grade PTFE is durable and inert
  • Pivot ring minimises the contact area between the bar and the vessel
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité