ESD safety shoes, lace-up, Boa, Wheel
Fournisseur: U-Power
BO20016/38 BO20016/39 BO20016/40 BO20016/41 BO20016/42 BO20016/43 BO20016/44 BO20016/45 BO20016/46 BO20016/47 BO20016/48
UPOWBO20016/38EA 127 EUR InStock
UPOWBO20016/38 UPOWBO20016/39 UPOWBO20016/40 UPOWBO20016/41 UPOWBO20016/42 UPOWBO20016/43 UPOWBO20016/44 UPOWBO20016/45 UPOWBO20016/46 UPOWBO20016/47 UPOWBO20016/48
ESD safety shoes, lace-up, Boa, Wheel
Chaussures et bottes
Anti-static ESD shoes made from soft nubuck-tech with highly breathable textile mesh inserts and a slip resistant PU/PU U-GRIP® sole.
  • Shock absorbing, anti fungal PE insole
  • Wingtex tunnel lining with honeycomb structure ensures breathability and excellent absorbance features
  • Highly efficient lacing system
  • Stress-out tongue system allows easy instep and provides added comfort when walking
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • Airtoe protective aluminium toecap with breathable membrane (200 J)
  • Light, flexible and non metallic, puncture resistant midsole 'Save & Flex' covers 100% of the sole of the foot
Colour: Black
Certifications: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011; S1P, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité