Tamis de test, 300×75 mm
Fournisseur: ENDECOTTS
300SIW.050 300SIW1.00 300SIW.100 300SIW.800 300SIW.850 300SIW2.00 300SIW2.80 300SIW3.35 300SIW.280
ENDE300SIW.050EA 410 EUR InStock
ENDE300SIW.050 ENDE300SIW1.00 ENDE300SIW.100 ENDE300SIW.800 ENDE300SIW.850 ENDE300SIW2.00 ENDE300SIW2.80 ENDE300SIW3.35 ENDE300SIW.280
Tamis de test, 300×75 mm
Tamis Tamis analytiques
Les tamis de test en acier inoxydable en toile tissée sont parfaits pour tous les types d'échantillonnages et d'analyses granulométriques de laboratoire.
Pour découvrir toutes les tailles disponibles, veuillez contacter votre agence Avantor.
Certifications: ISO 3310-1:2000, BS 410-1:2000 ; DIN-ISO 3310-1 ; NF ISO 3310-1:2000.
Information de livraison: Chaque tamis est livré avec un certificat de contrôle et porte la marque de certification BS 410.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité