Conductivity standards
Fournisseur: Mettler-Toledo
METT51350094EA 28.2 EUR InStock
METT51350094 METT30111141 METT30111140
Conductivity standards
Étalons Étalons pour la mesure de conductivité
A slight change in temperature usually has a big impact on the conductivity value of a standard solution. A table on every bottle label indicates the conductivity values at the most common measurement temperatures.
During calibration the meter automatically references to this table for temperature compensation. If possible, calibration and measurements should be performed at the same temperature
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité