uvex unidur 6649 Cut Resistant Gloves
Fournisseur: UVEX
6051608 6051610 6051611 6051609 6051607
112-4500EA 117 EUR InStock
112-4500 112-4502 112-4503 112-4501 112-4499
uvex unidur 6649 Cut Resistant Gloves
Gants
These mottled grey HPPE/PA/elastane gloves with PU coating are ideal for both clean and dirty environments. The HPPE fibre ensures good cut protection (level 3).
  • Good cut resistance
  • High abrasion resistance, high flexibility
  • Highest level of durability – ideal for challenging environments
  • Outstanding dexterity
Ideal for use in the automotive and metal industry as well as for packaging. Suitable for dry and slightly moist areas.
Certifications: EN 388:2016 (4342B).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité