Cell spreaders, L-shaped
Fournisseur: Heathrow Scientific
HEATHS8171BEA 164 EUR InStock
HEATHS8171B
Cell spreaders, L-shaped
Étaleurs Étaleurs de cellules
ABS disposable L-shaped cell spreader with smooth surface that will not tear agar plate or disturb media layer. Supplied sterile for immediate use without flaming.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité