Magnetic screw caps, ND18 and septum
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
702827 702055 702072 702136
MANA702827EA 73 EUR InStock
MANA702827 MANA702055 MANA702072 MANA702136
Magnetic screw caps, ND18 and septum
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
The magnetic screw closures are ready assembled with septa suitable for headspace GC.
  • Magnetic srew caps with or without center hole
  • Flat surface of cap for a safe grip at the magnet
  • Thinner septum (1,5 instead of 3 mm) for a precise penetration of the needle (especially for SPME)
  • Septa made from high quality silicone/PTFE (also slitted), Butyl/PTFE or Red Rubber/TEF
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité