Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Entry, Safe UK
Fournisseur: U-Power
UE10123/35 UE10123/36 UE10123/37 UE10123/38 UE10123/39 UE10123/40 UE10123/41 UE10123/42 UE10123/43 UE10123/44 UE10123/45 UE10123/46 UE10123/47 UE10123/48
114-7318EA 46.2 EUR InStock
114-7318 114-7319 114-7320 114-7321 114-7322 114-7323 114-7324 114-7325 114-7326 114-7327 114-7328 114-7329 114-7330 114-7331
Chaussures montantes de sécurité, à lacets, Entry, Safe UK
Chaussures et bottes
Chaussures montantes de sécurité en cuir résistant à l'eau, avec renfort anti-abrasion en polyuréthane, et semelle en polyuréthane résistante à l'usure et antidérapante.
  • Doublure 3D respirante
  • Semelle intérieure amovible, forme anatomique
  • Système de laçage et délaçage rapide
  • Largeur naturelle de 11 pour un confort supplémentaire
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
Couleur: noir
Certifications: EN 20345:2011; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité