VWR®, Réfractomètres numériques portables
Fournisseur: VWR Collection
635-0723EA 898 EUR InStock
635-0723 635-0722
VWR®, Réfractomètres numériques portables
Réfractomètres Réfractomètres portables
Les réfractomètres portables à double échelle sont conçus pour proposer diverses gammes de mesures de Brix (concentration en sucre) et de l’indice de réfraction.
  • Prisme en verre optique et boîte en acier inoxydable permettant de stabiliser la température de l’échantillon
  • Étalonnage du zéro simple à l’eau distillée
  • Compensation automatique de température (CAT) pour corriger les résultats des solutions aqueuses de saccharose à 20 °C.
Information de livraison: Fourni avec deux piles et un indicateur de niveau de batterie faible, guide en plusieurs langues et boîtier de protection.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité