85450.290EA
147
EUR
InStock
85450.290
85451.290
85452.290
85453.290
85455.290
85456.290
85457.290
85458.290
85459.290
85461.290
85462.290
85463.290
85464.290
85465.290
85466.290
85468.290
85469.290
85453.320
85451.320
85452.320
85457.320
85463.320
85499.290
88426.290
88436.290
Réactifs volumétriques pour la détermination de la teneur en eau par la méthode Karl Fischer
Réactifs Karl Fischer pour la titration
Ces réactifs sont particulièrement adaptés pour la détermination de la teneur en eau, y compris l'analyse des aldéhydes et des cétones.
- Points limites rapides et stables permettant d'obtenir des résultats précis, et reproductibles
- Faible toxicité et sans pyridine
- Fournit des résultats homogènes