NMR tube carrier, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
SP Wilmad-LabGlass
WILMWG-6192EA 49.5 EUR InStock
WILMWG-6192
NMR tube carrier, SP Wilmad-LabGlass
Portoirs Bacs de transport
Made from unbreakable polymer material with a snap-on cap, these tube carriers feature a shirt clip that keeps it secured in lab coat pockets.
  • Protection is provided for the sample and lab personnel during transport
  • Comes in a pack of three white NMR tube carriers
  • Holds 5×177,8 mm NMR tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité