NMR tube washer, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
WILMWG-1207-J10EA 227 EUR InStock
WILMWG-1207-J10
NMR tube washer, SP Wilmad-LabGlass
Tubes Tubes RMN
NMR tube washer is fitted to a filter flask and a inverted sample tube is inserted into the washer, the solvent is introduced into the reservoir using a series of wash bottles. Can perform numerous wash steps and finish by pulling air through the tube.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité