Tubes à centrifuger, Ultra-Clear™
Fournisseur: Beckman Coulter
BECL362181EA 521 EUR InStock
BECL344075 BECL362181 BECL362183 BECL345843 BECL362185 BECL343665 BECL343664 BECL344718 BECL342412 BECL342413 BECL342414 BECL356291 BECL358117 BECL358119 BECL358118 BECL344062 BECL344061 BECL344063 BECL328874 BECL344060 BECL346601 BECL345831 BECL344622 BECL345830 BECL346600 BECL344621 BECL361621 BECL344624 BECL337986 BECL344623 BECL361623 BECL344625 BECL361625 BECL356562 BECL355870 BECL326819 BECL349621 BECL344091 BECL326823 BECL344090 BECL344058 BECL346599 BECL342630 BECL346598 BECL344057 BECL345829 BECL344619 BECL358650 BECL358655 BECL358652 BECL358651 BECL358654 BECL331372 BECL358653 BECL344085 BECL358649 BECL358648 BECL355537 BECL344367 BECL345776 BECL344323 BECL344322 BECL344324 BECL347357 BECL347356 BECL344320 BECL358120 BECL358122 BECL344326 BECL345778 BECL358647 BECL358123 BECL358126 BECL358125
Tubes à centrifuger, Ultra-Clear™
Tubes Tubes à centrifuger
Centrifuge tubes available made from PP, translucent or Ultra-Clear™ material.
Les tubes à centrifuger Ultra-Clear™ sont transparents, ce qui permet de localiser facilement les échantillons aux bandes ou aux granulés visibles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité