ESD safety ankle boots, lace-up, Rock & Roll, Teak
Fournisseur: U-Power
RR10304/43 RR10304/38 RR10304/39 RR10304/40 RR10304/41 RR10304/42 RR10304/44 RR10304/45 RR10304/46 RR10304/47 RR10304/36 RR10304/37 RR10304/48 RR10304/35
UPOWRR10304/43EA 111.2 EUR InStock
UPOWRR10304/43 UPOWRR10304/38 UPOWRR10304/39 UPOWRR10304/40 UPOWRR10304/41 UPOWRR10304/42 UPOWRR10304/44 UPOWRR10304/45 UPOWRR10304/46 UPOWRR10304/47 UPOWRR10304/36 UPOWRR10304/37 UPOWRR10304/48 UPOWRR10304/35
ESD safety ankle boots, lace-up, Rock & Roll, Teak
Chaussures et bottes
100% metal-free safety ankle boots made from full grained water repellent leather with abrasive resistant bay-cast protection and a slip resistant dual-density PU sole.
  • Shock absorbing, anti fungal PE insole
  • Wingtex tunnel lining with honeycomb structure ensures breathability and excellent absorbance features
  • Stress-out tongue system allows easy instep and provides added comfort when walking
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • Air toe protective aluminium toecap with breathable membrane (200 J)
  • Light, flexible and non metallic puncture resistant midsole 'Save & Flex' covers 100% of the sole of the foot
Colour: Black
Colour: Black
Certifications: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité