Sodium acétate trihydraté 99.0-101.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
Synonyms: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
7364-04EA 0 EUR InStock
7364-04 7364-88 MACR7364-06 7364-20
Sodium acétate trihydraté 99.0-101.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium acétate trihydraté
AR—The standard Macron Fine Chemicals™ grade of analytical reagents; suitable for laboratory and general use. If the reagent also meets the requirements of the American Chemical Society Committee on Analytical Reagents, it will be denoted as an AR (ACS) reagent. 
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00071557
Numéro CAS: 6131-90-4
Merck Index: 13,08642
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COONa·3H₂O) 99.0 - 101.0 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Substances Reducing Permanganate Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.5 - 9.2
Product Information (not specifications):
Appearance (fine, colorless granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité