Méthanol absolu, anhydre ≥99.8% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
3016-22EA 0 EUR InStock
3016-22 3016-25
Méthanol absolu, anhydre ≥99.8% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Méthanol
Low acetone. Soluble in water.
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.8%
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC) ≥99.8 %
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤0.001 %
Color (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001 %
Identification Passes Test
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Solubility in H₂O Passes Test
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
Titrable Base (meq/g) ≤0.0002
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
Date Received: / /
Date Opened: / /
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité