L-Tyrosine sel disodique dihydraté ≥98%, BAKER ANALYZED®, Réactif biochimique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
2094-07EA 11541.07 EUR InStock
2094-07 2094-05
L-Tyrosine sel disodique dihydraté ≥98%, BAKER ANALYZED®, Réactif biochimique, J.T.Baker®
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Powder.
Formule: C₉H₉NO₃Na₂·2H₂O
Point de fusion: 200 °C
Densité: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840558
Numéro CAS: 122666-87-9
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 12,08819
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₉H₉NO₃Na₂.2H₂O) ≥ 98 %
Appearance (white or tan crystals with an occasional brown crystal(s) Passes Test
Identification Passes Test
Endotoxin Concentration, IU/mg, For Information Only 10.5 - 11.5
Heavy Metals (as Pb) ≤ 15 ppm
Solution (10%) in Water Passes Test
pH of 1% Aqueous Solution at 25°C 10.5 - 11.5
Specific Rotationα²ºD -14.4 - -12.6 Degree
Water (by KF) (H₂O) 12.0 - 16.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité