Acide sulfanilique, anhydre 98.0-102.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0354-01EA 0 EUR InStock
0354-01
Acide sulfanilique, anhydre 98.0-102.0%, en poudre, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide sulfanilique
For nitrogen dioxide determination (ASTM D-1607).
  • Lot analysis on label
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173,19 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 279 °C
Densité: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
Merck Index: 13,09012
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (4-NH₂C₆H₄SO₃H) 98.0 - 102.0 %
Residue after Ignition ≤ 0.010 %
Insoluble in Na₂CO₃ Solution ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Suitability for Nitrogen Dioxide Determination (ASTM D-1607) Passes Test
Nitrite (NO₂) ≤ 0.5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité