Potassium iodate 99.4-100.4%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Iodate de potassium
3156-04EA 147.07 EUR InStock
3156-01 3156-05 3156-04
Potassium iodate 99.4-100.4%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium iodate
Formule: KlO₃
MW: 214 g/mol
Point de fusion: 560 °C
Densité: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KIO₃) 99.4 - 100.4 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.0
Chloride and Bromide (as Cl) ≤0.01 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité