Sodium nitrite ≥97.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Synonyms: Nitrite de sodium
7824-20EA 1352.84 EUR InStock
7824-04 7824-20 MACR7824-06
Sodium nitrite ≥97.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C
Densité: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
ONU: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (NaNO₂) ≥97.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
Appearance (white or yellowish white crystalline granules)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité