Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-102.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
5958-26EA 0 EUR InStock
MACR5958-06 5958-26 5958-04 5958-02
Magnésium chlorure hexahydraté 99.0-102.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (MgCl₂·6H₂O) 99.0 - 102.0 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.001 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Manganese (Mn) ≤5.000 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.001 %
ACS - pH of 5% Solution 4.5 - 7.0
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.005 %
ACS - Strontium (Sr) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
The net weight of the product in each container is within +/- 2% of the netweight stated on the label.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité