Carbone disulfure ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Disulfure de carbone
9172-05EA 0 EUR InStock
9172-05 EXPOJT9172-22 9172-22
Carbone disulfure ≥99.9% (par GC, corrigé de la teneur en eau), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Carbone disulfure
The quality of many BAKER ANALYZED™ Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formule: CS₂
MW: 76,14 g/mol
Point d'ébullition: 46,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –111,6 °C
Densité: 1,2632 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –30 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00011321
Numéro CAS: 75-15-0
ONU: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 12,01859
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CS₂) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Hydrogen Sulfide (H₂S) Passes Test
Sulfur Dioxide (SO₂) Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.05 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité