Imidazole ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
N811-07EA 4165.37 EUR InStock
N811-07 N811-05
Imidazole ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₃H₄N₂) ≥99.0 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
pH of 5% Solution at 25°C 9.5 - 11.0
Residue after Ignition ≤0.10 %
Water (H₂O) ≤0.2 %
DNase Activity, For Information Only Passes Test
Protease Activity, For Information Only Passes Test
RNase Activity, For Information Only Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité