Ammonium métavanadate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0715-04EA 0 EUR InStock
0715-01 0715-04
Ammonium métavanadate ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ammonium métavanadate
Lot analysis on label.
Formule: NH₄VO₃
MW: 116,98 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Densité: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011430
Numéro CAS: 7803-55-6
ONU: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité