L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
D(-)-Sorbitol 91,0-100,5 Anhydrous basis NF, multi-compendial, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
M.O.C. Category R
3449-09EA 4630 EUR InStock
3449-09 3449-39
D(-)-Sorbitol 91,0-100,5 Anhydrous basis NF, multi-compendial, J.T.Baker®
D(-)-Sorbitol
Only class 2 solvents (ethylene glycol) are likely to be present. All are below option 1 limits.
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182.17 g/mol
Point d'ébullition: 295
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets E.P. Chemical Specifications
Meets N.F. Requirements
GMP Manufactured Product
Meets J.P. Chemical Specifications
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 91.0 - 100.5 %
NF - Assay (anhydrous basis) 91.0 - 100.5 %
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - pH of 10% solution 3.5 - 7.0
NF - Reducing Sugars ≤ 0.3 %
NF - Residue on Ignition ≤ 0.1 %
NF - Nickel (Ni) ≤ 1 ppm
NF - Chloride (Cl) ≤ 0.0050 %
NF - Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
NF - Water ≤ 1.5 %
NF - Total Aerobic Microbial Count, cfu/g ≤ 1000
NF - Total Yeast and Mold Count, cfu/g ≤ 100
EP/BP - Assay (anhydrous basis) 97.0 - 102.0 %
EP/BP - Identification A Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - Conductivity, uS cm-1 ≤ 20
EP/BP - Reducing Sugars ≤ 0.2 %
EP/BP - Related Substances - Any impurity, each ≤ 2.0 %
EP/BP - Related Substances - Total ≤ 3.0 %
EP/BP - Water ≤ 1.5 %
Total Viable Aerobic Count - Total Aerobic Microbial Count, cfu/g ≤ 100
Total Viable Aerobic Count - Total Yeast and Mold Count, cfu/g ≤ 100
Total Viable Aerobic Count - Escherichia coli (negative) Passes Test
Salmonella (negative) Passes Test
Endotoxin Concentration, <2.5 IU/g Passes Test
JP - Assay (dried basis) ≥ 97.0 %
JP - Identification A Passes Test
JP - Identification B Passes Test
JP - Identification C Passes Test
JP - Clarity and Color Passes Test
JP - Acidity or Alkalinity Passes Test
JP - Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
JP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.006 %
JP - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
JP - Nickel (Ni) Passes Test
JP - Arsenic (As) ≤ 1.3 ppm
JP - Glucose Passes Test
JP - Sugars Passes Test
JP - Loss on Drying ≤ 2.0 %
JP - Residue on Ignition ≤ 0.02 %
Only Class 2 solvents (Ethylene Glycol) are likely to be present. All are below Option 1 limits.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..