Argent nitrate solution standard (1 mL = 1 mg Chloride), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
5652-03EA 0 EUR InStock
5652-03
Argent nitrate solution standard (1 mL = 1 mg Chloride), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Argent nitrate
Standardized at 25°C against chemicals whose certification is traceable to NIST.
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Titer, mg/mL, For Information Only
pH at 25°C 3.0 - 3.5
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Each lot of this product is standardized at 25°C against ULTREX® SodiumChloride, which is traceable to NIST Standard Reference Materials, withpotassium chromate indication.
SRM NoÖ
The titer found falls within the range 0.995-1.005 mg Cl/mL.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité