Titrateur volumétrique, Karl Fischer, V10S
Fournisseur: Mettler-Toledo
661-0210EA 9175 EUR InStock
661-0210
Titrateur volumétrique, Karl Fischer, V10S
Titrateurs
Le titrimètre volumétrique KF est parfait pour la détermination rapide et précise de la teneur en eau tout en étant très simple d'utilisation. Les échantillons ayant une teneur en eau comprise entre 100 ppm et 100% sont analysés par le biais de mesures uniques ou en tant que séries d'échantillons comportant des statistiques.
  • Écran tactile couleur avec interface utilisateur simple à comprendre et rapide à utiliser One Click®
  • Tous les utilisateurs disposent de leur propre écran d'accueil avec un maximum de 4 boutons de raccourci dédiés pour lancer directement des tâches de routine spécifiques
  • Burettes intelligentes : le titrant est automatiquement reconnu lorsque la burette est installée sur le titrimètre
  • Les données importantes comme la concentration ou la durée de vie sont enregistrées sur la puce RFID de la burette et transférées directement vers le titrimètre
  • Solvent Manager (en option) est entièrement contrôlé par le titrimètre et permet de changer de solvant avec One Click® sans interaction supplémentaire de l'utilisateur
  • Le port USB permet la connexion de périphériques tels que des imprimantes ou des clés USB ; les données peuvent être exportées au format de fichiers CSV, PDF ou XML
Informations de commande: le titrimètre V10S est livré avec une cellule de titrage, une burette de 5 ml, une électrode DM143-SC, un câble et un agitateur magnétique.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité