ESD safety shoes, lace-up, Rock & Roll, Iroko
Fournisseur: U-Power
RR20304/35 RR20304/36 RR20304/37 RR20304/38 RR20304/39 RR20304/40 RR20304/41 RR20304/42 RR20304/43 RR20304/44 RR20304/45 RR20304/46 RR20304/47 RR20304/48
UPOWRR20304/35EA 103.7 EUR InStock
UPOWRR20304/35 UPOWRR20304/36 UPOWRR20304/37 UPOWRR20304/38 UPOWRR20304/39 UPOWRR20304/40 UPOWRR20304/41 UPOWRR20304/42 UPOWRR20304/43 UPOWRR20304/44 UPOWRR20304/45 UPOWRR20304/46 UPOWRR20304/47 UPOWRR20304/48
ESD safety shoes, lace-up, Rock & Roll, Iroko
Chaussures et bottes
Metal-free safety shoes made from full grained water repellent leather with abrasive resistant bay-cast protection and a slip-resistant dual-density PU sole.
  • Shock absorbing, anti fungal PE insole
  • Wingtex tunnel lining with honeycomb structure ensures breathability and excellent absorbance features
  • Stress-out tongue system allows easy instep and provides added comfort when walking
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • Air toe aluminium protective toecap with breathable membrane (200 J)
  • Light, flexible and non metallic, puncture resistant midsole 'Save & Flex' covers the sole of the foot
Colour: Black
Colour: Black
Certifications: EN 61340 (ESD); EN 20345:2011; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité