Safety ankle boots, lace-up, The Roar, Safari
Fournisseur: U-Power
SN10034/38 SN10034/39 SN10034/40 SN10034/41 SN10034/42 SN10034/43 SN10034/44 SN10034/45 SN10034/46 SN10034/47 SN10034/48
UPOWSN10034/38EA 109 EUR InStock
UPOWSN10034/38 UPOWSN10034/39 UPOWSN10034/40 UPOWSN10034/41 UPOWSN10034/42 UPOWSN10034/43 UPOWSN10034/44 UPOWSN10034/45 UPOWSN10034/46 UPOWSN10034/47 UPOWSN10034/48
Safety ankle boots, lace-up, The Roar, Safari
Chaussures et bottes
Safety ankle boots made from soft water repellent leather 'antique style' and a slip-resistant dual-density PU sole.
  • Anatomically shaped Polysoft insole made from soft PU, with pockets in the foot support area
  • Wingtex tunnel lining with honeycomb structure ensures breathability and excellent absorbance features
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • Air toe protective aluminium toecap with breathable membrane (200 J)
  • Light, flexible and non-metallic puncture resistant midsole 'Save & Flex' covers 100% of the sole of the foot
Colour: Beige
Colour: Beige
Certifications: EN 20345:2011; S3, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité