ESD glove liners, A199
Fournisseur: Portwest
A199GRRXS A199GRRS A199GRRM A199GRRL A199GRRXL A199GRRXXL
PRTWA199GRRXSEA 23.2 EUR InStock
PRTWA199GRRXS PRTWA199GRRS PRTWA199GRRM PRTWA199GRRL PRTWA199GRRXL PRTWA199GRRXXL
ESD glove liners, A199
Gants
These gloves have a 13 g nylon and carbon fibre shell which diverts static electricity. They feature a durable PU coating on the palm.
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • 100% breathable seamless liner
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Anti-static: Suitable for use in ESD environments
Ideal for use in electronics assembly, testing and precision work.
Certifications: EN 388:2016 (3121X), EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω; IEC 61340-5-1 (PASS)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité