Stalagmometers, SP Wilmad-LabGlass
Fournisseur: SP Industries
LG-5050-100 LG-5050-102 LG-5050-104 LG-5050-106
WILMLG-5050-100EA 1900 EUR InStock
WILMLG-5050-100 WILMLG-5050-102 WILMLG-5050-104 WILMLG-5050-106
Stalagmometers, SP Wilmad-LabGlass
Stalagmomètres
Stalagmometers designed for checking the surface tension of liquids.
  • Accurate calibration
  • Drop count method
  • Graduation above and below the bulb
Designed for checking the surface tension of liquids.
Information de livraison: The set is supplied with 2,5, 3,5 and 5 ml tubes in a protective case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité