Pipettes monocanal, á volume fixe
Fournisseur: Vitrex Medical A/S
560013 561013 562013 564013
MODU560013EA 28.8 EUR InStock
MODU560013 MODU561013 MODU562013 MODU564013
Pipettes monocanal, á volume fixe
Pipettes Micropipettes
Cette pipette miniature à volume fixe est spécialement conçue pour les kits de diagnostic. Sa longueur de 130 mm en fait un modèle idéal pour le prélèvement sanguin.
  • Fonctionnement du piston en deux étapes
  • Pointe conique conçue pour accueillir la plupart des tubes capillaires VITREX®
  • Entièrement autoclavable à 121 °C et 15 psi
  • Codage couleur pour une identification aisée
  • Chaque pipette est étalonnée individuellement, conformément à la norme ISO 8655
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité