Sulphite standard solution
Fournisseur: Hach
HACH2408449EA 65.2 EUR InStock
HACH2408449 HACH2267410
Sulphite standard solution
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This equivalent standard is prepared with stabilised sodium thiosulfate, since sulphite is not a stable in solution.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité