BOD bottles
Fournisseur: Hach
62100 62106 62124
HACH62100EA 36.6 EUR InStock
HACH62100 HACH62106 HACH62124
BOD bottles
Flacons Flacons pour DBO
These are standard bottles, made of borosilicate glass, for BOD analaysis.
  • Flared lip and ground-glass stopper to prevent air entrapment and for water seal
  • Serialised bottles have silk-screened, sequential numbers and include a bar code
  • Frosted marking area
Information de livraison: Stoppers are included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité