Chlorine reagent set
Fournisseur: Hach
2440400 2459500
HACH2440400EA 73.4 EUR InStock
HACH2440400 HACH2459500
Chlorine reagent set
Kits de tests environnementaux
This chlorine reagent set has 100 tests each to test chlorine (free and total) by DPD colorimetic method.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité